Microbioma
Por microbioma se entiende los genomas colectivos o al material genético de todos los microbios de un entorno concreto, llamado la microbiota. El microbioma humano describe los microbiomas recolectados del cuerpo humano que residen principalmente en el intestino, y que varían considerablemente de un individuo a otro y entre diferentes sitios anatómicos. Los factores que pueden influir en el microbioma son la dieta, el estilo de vida, la genética, el sitio anatómico, los antibióticos y los patógenos.
Conozca más sobre nuestra rica oferta de productos y servicios para microbiomas a continuación.
Recursos de productos relacionados
- Lysing Enzymes
Enzymes provide a non-mechanical method for cell lysis and protoplast preparation. It may seem like a simple process to throw in your enzyme, stick your tube in the water-bath and walk away, but what is actually going on in that process?
- DNA Standards for Metagenomic Research into Microbiome Communities
The use of standards is critical to the integrity of metagenomics research. Learn how DNA standards for bacteria, fungi, and viruses are applied to studying the microbiome. Choose standards for E. coli and other key species, as well as mixed community standards.
- Protocol Guide: Generation of Apical-Out Gastrointestinal Organoids
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
- MetaPolyzyme, DNA Free Cell Lysis Enzymes for Microbiome Workflows | Sigma-Aldrich
Explore the benefits of MetaPolyzyme, DNA free to improve DNA extraction and increase the number of taxa identified in treated samples.
- Benzonase® Nuclease for Microbiome Workflows
Benzonase® Nuclease for reducing host DNA in microbiome workflows and enhancing taxa identification.
Productos
Investigación del microbioma
En el campo emergente de la investigación de los microbiomas, los científicos se enfrentan al reto de identificar y caracterizar microbios desconocidos que pueden ser difíciles de aislar, cultivar y estudiar. Las aplicaciones de los análisis de los microbiomas humanos, animales y medioambientales tienen el potencial de conducir al descubrimiento de nuevos productos terapéuticos y naturales. Nuestros científicos están creando nuevas soluciones para ayudarle a cultivar y/o identificar microbios para la caracterización de comunidades microbianas.
Para permitir el descubrimiento de nuevos microbios, ofrecemos:
- MetaPolyzme para la digestión de microbios difíciles y el aislamiento del ADN total
- Enzimas sin ADN para análisis sin contaminación
- Anticuerpos muy específicos para bacterias y componentes bacterianos
- Patrones de ADN individuales y bacterias inactivadas para evitar el sesgo y aumentar la reproducibilidad
Medios microbiológicos
Los microorganismos tienen diversos requisitos nutricionales, diferentes metabolismos, están inhibidos por diferentes compuestos y a menudo sólo pueden detectarse utilizando sistemas de indicadores específicos. Los medios selectivos permiten el crecimiento de sólo ciertas especies o cepas con atributos específicos, mientras que los medios de cultivo no selectivos promueven el crecimiento de una amplia gama de microorganismos. Pueden utilizarse medios con un sistema de diferenciación para identificar o al menos diferenciar los microorganismos entre sí. Para la caracterización de la comunidad microbiana y la preparación del ADN, ofrecemos una amplia gama de medios microbianos y materias primas.
Patrones para el microbioma
La tecnología de secuenciación masiva o de última generación (NGS) ha facilitado la secuenciación del ADN microbiano en grandes volúmenes, permitiendo el análisis complejo de muestras de microbiomas. Para evitar el sesgo y lograr reproducibilidad en el análisis del microbioma, la normalización es fundamental. La normalización es clave para el futuro de la investigación de los microbiomas y metagenómica que pueden generar datos precisos y válidos.
Ofrecemos una lista cada vez mayor de patrones de ADN microbiano individual y del microbioma de bacterias inactivadas que son adecuados para PCR, secuenciación y NGS. Estos patrones individuales cómodos y listos para usar añaden valor al proporcionar un control específico y personalizado. Estos patrones económicos respaldan los procedimientos de trabajo de microbiómica o metagenómica aumentando la reproducibilidad y permitiendo la comparación fiable de los resultados de otros laboratorios.
Anticuerpos para investigación del microbioma
Nuestra cartera de anticuerpos para el análisis de microbiomas incluye anticuerpos muy específicos que se unen a bacterias o componentes bacterianos (por ejemplo, toxinas, proteínas únicas y lipopolisacáridos), adecuados para diversas aplicaciones para la detección y el aislamiento de bacterias específicas. Las aplicaciones clave para inmunodetección son ELISA, Western blot (WB), obtención de imágenes y aislamiento.
Enzimas líticas sin ADN para investigación de los microbiomas
El estudio de las comunidades microbianas se ha revolucionado en los últimos años por la adopción generalizada de técnicas analíticas independientes de cultivo, como la secuenciación de los genes de ARNr16S y la metagenómica. Dado que la contaminación del ADN durante la preparación de la muestra es un importante factor de confusión en estos enfoques basados en secuencias, los reactivos de extracción de ADN libres de contaminantes de ADN son esenciales. Otro reto importante en el procesamiento de muestras microbiómicas es que los microbios son difíciles de alterar: las paredes celulares pueden formar cápsulas o esporas resistentes cuando se procesan. El ADN puede extraerse de los microbios mediante el uso de enzimas líticas para inducir la formación parcial de esferoplastos. A continuación, estos esferoplastos se lisan para liberar ADN. Las enzimas líticas purificadas se someten a pruebas estrictas de control de calidad para garantizar que no contienen contaminantes de ADN y, por tanto, son adecuadas para la investigación en microbiomas. Conozca nuestras enzimas líticas aquí.
Kits de purificación de ADN del microbioma
Para estudiar el papel de los microbiota en la salud humana, animal y medioambiental, deben obtenerse datos microbiológicos precisos y reproducibles. Por consiguiente, es vital aplicar una metodología apropiada para la extracción del ADN microbiano. La configuración del procedimiento óptimo de aislamiento del ADN es fundamental para la robustez y la reproducibilidad de los resultados, ya que una extracción ineficaz del ADN puede dar lugar a una caracterización incorrecta de la comunidad microbiana. Nuestros kits de purificación de ADN proporcionan métodos cómodos y rápidos para aislar el ADN microbiano de gran calidad y alto rendimiento de diversas muestras.