L9143
Lipopolysaccharides from Pseudomonas aeruginosa 10
purified by phenol extraction
Sinónimos:
LPS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Pseudomonas aeruginosa (10)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
purificado por
phenol extraction
impurezas
<3% Protein (Lowry)
color
white to faint yellow
solubilidad
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.