Saltar a
MSMLS
Banco de metabolitos para espectrometría de masa
Supplied by IROA Technologies
Sinónimos:
Banco de metabolitos, Banco metabólico, MSMLS, Mass Spectrometry Metabolite Libarary de patrones
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$7.600.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
$7.600.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 7 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
suitability
suitable for mass spectrometry
application(s)
advanced drug delivery
lipidomics
metabolomics
microbiology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Los compuestos MSMLS se proporcionan cómodamente en 5μg por pocillo, suficiente para múltiples inyecciones. Son compuestos de gran pureza (>95 %) suministrados en un formato económico y fácil de utilizar. Los compuestos están organizados en 7 gradillas de polipropileno. Los descriptores de los metabolitos suministrados con el producto son: Nombre, CID del progenitor, fórmula molecular, peso molecular, CAS, ChEBI, ID HMDB, ID de compuesto y de sustancia PubChem.
MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) es una colección de moléculas bioquímicas pequeñas de gran calidad utilizadas para aplicaciones de espectrometría de masas en metabolómica, y proporciona una amplia representación del metabolismo primario.
Application
Adecuado para secuencias de trabajo manuales y automatizadas.
Mass Spectrometry Metabolite Library se utiliza con mucha más frecuencia para proporcionar tiempos de retención y espectros de compuestos metabólicos fundamentales, contribuir a optimizar los protocolos analíticos de la espectrometría de masas y cualificar y cuantificar la sensibilidad y el límite de detección de la espectrometría de masas.[1]
Features and Benefits
Más de 600 metabolitos de pequeño tamaño organizados en un formato de 96 pocillos Si desea ver una lista completa de los compuestos de la biblioteca para lotes recientes, descargue los mapas de placas siguientes:
  • MSMLS-LOT-230-23
  • MSMLS-LOT-230-16
  • MSMLS-LOT-230-13
    Al descargar el software se suministra el mapa de placas completo con nombre, CID del progenitor, fórmula molecular, peso molecular, CAS, ChEBI, ID HMDB, ID de compuesto y de sustancia PubChem.
    Amplio espectro de metabolitos, metabolitos primarios e intermediarios fundamentales que abarcan las principales vías metabólicas, incluidas los siguientes clases de compuestos:
  • Ácidos carboxílicos, aminoácidos
  • Aminas biógenas, poliaminas
  • Nucleótidos, coenzimas y vitaminas
  • Monosacáridos y disacáridos
  • Ácidos grasos, lípidos, esteroides y hormonas
Preparation Note
Los compuestos MSMLS se proporcionan cómodamente en 5μg por pocillo, suficiente para múltiples inyecciones. Los compuestos pueden utilizarse como patrones e inyectarse individualmente, o puede emplearse una estrategia para combinar los compuestos por filas para permitir el análisis de mezclas múltiples por inyección. Para más información sobre MSMLS, solubilización y notas de preparación, consulte la ficha de información del producto en la parte superior de la página.
Other Notes
Para descargar el paquete de software, pulse aquí - software MLSDiscovery.
Para ver el vídeo MLSDiscovery, visite: MLSDiscovery Tutorial Video.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Un nuevo kit de colección de metabolitos que contará con más de 500 metabolitos únicos de pequeño tamaño. Contiene 1 mg de cada metabolito. Esta colección de patrones se utiliza con más frecuencia para la cualificación y la cuantificación de los metabolitos por MS y NMR, análisis funcionales celulares y cribado fenotípico. Pulse aquí si desea más información.
Legal Information
MSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
LSMLSMSMLS02MSMLS06
packaging
pkg of 7 plates
packaging
pkg of 7 plates
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
application(s)
advanced drug delivery
lipidomics
metabolomics
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Blood, Immune system, Respiratory system, Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it possible to dissolve the chemicals in pure water for the cell-free system in order to avoid the inclusion of other toxic solvents in the reaction when studying gene expression effects?
    1 answer
    1. The compounds are soluble in water and/or ethanol, although some, like cholesterol oleate, are not. In vitro experiments are generally not affected by adding a small amount of ethanol. Researchers interested in cell-based assays typically purchase the LSMLS.