Saltar a
SCT124
Tinción de ácido nucleico GelGreen® 10000X DMSO
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Sinónimos:
Fluorescent DNA gel stain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: miscible
suitability
suitable for nucleic acid staining
detection method
fluorometric
General description
GelGreen es un colorante de ácidos nucleicos verde fluorescente sensible, estable y ecológico diseñado específicamente para la tinción de geles. GelGreen tiene una absorción UV entre 250 nm y 300 nm y un pico de absorción fuerte centrado en torno a 500 nm (Figura 1). Por tanto, GelGreen es compatible con un transiluminador UV de 254 nm o con un lector de gel equipado con excitación de luz visible (como un escáner de gel basado en láser de 488 nm o un Dark Reader). GelGreen es mucho más sensible que SYBR Safe (Figura 2). A diferencia de los colorantes SYBR , que se sabe que son inestables, GelGreen es muy estable, tanto hidrolítica como térmicamente.
El colorante no es citotóxico ni mutágeno a concentraciones muy superiores a las concentraciones de trabajo utilizadas en la tinción de geles. GelGreen ha superado con éxito las pruebas de seguridad medioambiental de conformidad con el título CCR 22 Caracterización de residuos peligrosos, en virtud de las cuales GelGreen no está clasificado como un residuo peligroso.
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (254 nm), como una Dark Reader
Emisión: Filtro verde de trayectoria larga, como un filtro SYBR o un filtro GelStar .
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Detección de ácidos nucleicos
GelGreen es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida.
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Physical form
Líquido
Preparation Note
GelGreen es un colorante muy estable. Conserve GelGreen a temperatura ambiente, protegido de la luz. Puede producirse precipitación del colorante a temperaturas inferiores, provocando una señal más baja o la aparición de precipitados en la superficie del gel. Si esto ocurre, caliente la disolución a 45-50°C durante dos minutos y agite en Vortex. Protéjalo de la luz.
Analysis Note
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (254 nm), como una Dark Reader
Emisión: Filtro verde de trayectoria larga, como un filtro SYBR o un filtro GelStar .
Legal Information
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SCT125SCT122SCT123
description
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
solubility
water: miscible
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)