MMSMCTS48
Placa de medios de triptona de soja MILLIFLEX OASIS®
Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora
Sinónimos:
Placas de medios de cultivo Milliflex Oasis®, Placa de agar con código verde, lista para usar, para utilizar con el sistema Milliflex Oasis®
About This Item
Productos recomendados
material
green polystyrene plate
Quality Level
agency
complies with EP
complies with JP
complies with USP
sterility
sterile
form
plate (Pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
packaging
pk of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX OASIS® system
storage temp.
2-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
Categorías relacionadas
General description
Las características de MILLIFLEX TRACE™ garantizan una trazabilidad total mediante la identificación de códigos de barras 2D únicos y etiquetas desprendibles. Si se dejan sin abrir, las placas permanecen precintadas a diferencia de las placas de Petri convencionales, lo que reduce la condensación y la deshidratación durante un tiempo de almacenamiento prolongado debido a su larga vida útil.
Application
Physical form
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.