Documentos clave
EZHAWG474
Millipore
Filtros EZ-Pak 0,45µm 47mm blanca cuadriculada
EZ-Pak® Membrane Filter
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
Sinónimos:
Membrana de filtración EZ-Pak®, Filtros de membrana, Membranas semipermeables
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Nivel de calidad
Agency
ISO 7704
descripción
General microbiological analysis
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante / nombre comercial
EZ-Pak®
diám. del filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los filtros EZ-Pak están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE), de color blanco, con cuadriculas de 47 mm de diámetro y con 0,45 μm de tamaño de poro. Estos filtros poseen elevadas recuperaciones y son más apropiados para las pruebas microbiológicas generales. Las membranas y dispensadores EZ-Pak revolucionan la manipulación de los filtros para el método de ensayo de filtración a través de membrana (MF) al combinar los beneficios de las membranas estériles, listas para usar y en envases individuales con una facilidad de manejo exclusiva.
Aplicación
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenido relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
Questions
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Ok
    Very good system.....................................
    Helpful?
  1. LKO
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    OK
    nice product and chemical is very useful for research
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  2. 1 Ratings-Only Review