Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
MMHVWP124
Millipore
Unidad de filtración Milliflex Oasis®
0.45 μm PVDF Durapore® membrane with 100 mL funnel
Sinónimos:
Unidad estéril de filtración a través de membrana para ensayos de biocarga
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
plain white filter
styrene-butadiene device
Quality Level
sterility
electron beam irradiated
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
parameter
100 mL sample volume
filter diam.
49 mm
funnel capacity
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
General description
El embudo MILLIFLEX OASIS® de 100 ml es una unidad de filtración lista para usar, irradiada con un haz electrónico que combina un embudo y una membrana de filtración en un único dispositivo que ofrece una solución integral para el análisis de la biocarga. La unidad de filtración está hecha de copolímero estireno-butadieno y la membrana, blanca y lisa, está compuesta por fluoruro de polivinilideno (PVDF) con un tamaño de poro de 0,45 μm y 49 mm de diámetro. La membrana de filtración MILLIFLEX OASIS® posee casi el doble de superficie que las membranas convencionales, lo que permite una filtración más rápida, y el embudo puede separarse fácilmente de la membrana de filtración sin necesidad de utilizar herramientas. La forma convexa de la membrana de filtración después de la filtración demuestra su integridad y evita que las burbujas de aire queden atrapadas cuando se coloca en los medios de cultivo.
La membrana de filtración de PVDF tiene una amplia compatibilidad química y baja adsorción de proteínas
La función MILLIFLEX PROTACT protege sus muestras de la contaminación secundaria y hace que el contacto de la membrana con el agar sea óptimo, ofreciendo los resultados más fiables. La función patentada de la membrana de filtración precintada evita el fenómeno de desviación que a menudo se encuentra con otros sistemas de filtración, lo que garantiza una lectura robusta.
La función MILLIFLEX AZURE combina un embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje de la unidad de filtración evita cualquier fuga o derivación de la muestra desde la membrana para garantizar que se filtre el volumen de muestra correcto.
La función de MILLIFLEX RACK&STACK también incluye una tapa cerrada para un transporte e incubación seguros.
Application
El embudo Milliflex Oasis® de 100 ml con membrana de PVDF se utiliza en las pruebas de biocarga. El filtro PVDF tiene una amplia compatibilidad química y está diseñado para muestras que contienen antimicrobianos. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de la cerveza.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.