Merck
Todas las fotos(9)
Documentos clave
MMHAWG124
Millipore
Unidad de filtración Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL
Sinónimos:
Unidad de filtración a través de membrana estéril compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Nivel de calidad
Agency
EP, USP, JP
esterilidad
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
envase
pack of 24
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
diám. del filtro
49 mm
embudo capacidad
100 mL
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.45 μm pore size
idoneidad
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® System
Descripción general
El embudo MILLIFLEX OASIS® de 100 ml es una unidad de filtración lista para usar, irradiada con un haz electrónico que combina un embudo y una membrana de filtración cuadriculada en un único dispositivo que ofrece una solución integral para el análisis de la biocarga. La unidad de filtración está hecha de copolímero estireno-butadieno y la membrana, de cuadrícula blanca, está compuesta por ésteres mezclados de celulosa con un tamaño de poro de 0,45 μm y 49 mm de diámetro. La membrana de filtración MILLIFLEX OASIS® posee casi el doble de superficie que las membranas convencionales, lo que permite una filtración más rápida, y el embudo puede separarse fácilmente de la membrana de filtración sin necesidad de utilizar herramientas. La forma convexa de la membrana de filtración después de la filtración demuestra su integridad y evita que las burbujas de aire queden atrapadas cuando se coloca en los medios de cultivo.
La función MILLIFLEX® PROTACT protege sus muestras de la contaminación secundaria y hace que el contacto de la membrana con el agar sea óptimo, ofreciendo los resultados más fiables. La función patentada de la membrana de filtración precintada evita el fenómeno de desviación que a menudo se encuentra con otros sistemas de filtración, lo que garantiza una lectura robusta.
La función MILLIFLEX® AZURE combina un embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje de la unidad de filtración evita cualquier fuga o derivación de la muestra desde la membrana para garantizar que se filtre el volumen de muestra correcto.
La función de MILLIFLEX® RACK&STACK también incluye una tapa cerrada para un transporte e incubación seguros.
Aplicación
El embudo MILLIFLEX OASIS® de 100 ml encuentra su aplicación en el análisis del grado de contaminación microbiológica, la supervisión del agua y los análisis microbiológicos generales de la cerveza y el agua embotellada. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica y cosmética
Información legal
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.