Documentos
MIHAWG100
Millipore
Sistema de filtración a través de membrana
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinónimos:
Embudo Microfil® con S-Pak ®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
100 mL sample volume
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Microfil® con filtros S-Pak® asegura un funcionamiento sin fugas para una recuperación uniforme de microorganismos y una fácil transferencia de la membrana con pinzas, evitando el contacto accidental con el área de filtración. Combine el sistema S-Pak® con la unidad de filtración Microfil® para la máxima comodidad y eficiencia. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil® de 100 ml listos para usar que vienen con el sistema de filtración S Pak®, con membranas cuadriculadas blancas y tamaño de poro de 0,45 μm, eliminan la necesidad de lavar y esterilizar después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para los análisis microbiológicos generales. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil® asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz entre la membrana y el embudo resultando en una recuperación uniforme de microorganismos.
Application
Microfil® con los filtros S-Pak® encuentra aplicación en las industrias clínica, de cosmética, medioambiental, de control de calidad industrial, farmacéutica y alimentaria, de alimentos sólidos y líquidos. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana.
Features and Benefits
  • Práctico y fácil de usar
  • Esterilizado, ahorra tiempo y dinero
  • Reducción de la carga de trabajo del laboratorio
  • Velocidad de filtración más rápida
  • Recuperaciones uniformes
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.