64835-U
Standard Midget Bubbler
reservoir volume 25 mL
Sinónimos:
Impinger/Bubbler
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fritted stem glass bubbler
Junta
joint ST/NS reservoir
Agency
NIOSH 3503,3506,3507,3510,3511,3512,3514,3515,3516,3518,5502,5512,6402,7904
OSHA 10,18,23,ID-104,ID-108,ID-101,ID-202
descripción
marked intervals 5 mL
envase
pkg of 1 ea
técnicas
active air sampling: suitable
L del depósito × L total
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
depósito volumen
25 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)