Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
28118-U
Supelco
Escort Elf Twin Port Sampling Pump
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
Muestreador de puerto doble Escort Elf,
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Esta bomba es diseñada para muestras de higiene industrial de flujo bajo, tales como monitorización de gas o vapor mediante tubos sorbentes. Dos válvulas de aguja proporcionan un control de flujo independiente para la recogida simultánea en dos tubos.
Mediante el cierre de una de las válvulas, se puede usar un solo tubo. El muestreador es compatible con cualquier bomba personal de muestreo que trabaje a un caudal de 1.5LPM con una carga de 25 pulgadas de agua. El flujo total no puede exceder de 500mL/ min. Cada muestreador viene con dos protectores de tubo, uno para tubos pequeños (< 2" de largo) y uno para tubos grandes (< 4 1/2" de largo), así como el accesorio para conectar el muestreador a la bomba de muestreo.
Features and Benefits
Features:
  • Valved mechanism allows flow control down to .001 L/min
  • Control the flow rate of each port independently
  • Includes tube covers to fit both large and small tube sizes
Legal Information
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Protocolos
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.