Documentos clave
64712-U
Supelco
Threaded Midget Impinger
volume 22 mL
Sinónimos:
Impinger/Bubbler
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiales
glass impinger
descripción
threaded joint
Características
syringe type Standard stem
envase
pkg of 2 ea
técnicas
active air sampling: suitable
tapón diám.
20 mm
impactador L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
volumen
22 mL
Adaptador
20-400 GCMI thread
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Estos impactores o "impingers" (para partículas) de vidrio de borosilicato y borboteadores (para gases y vapor) son ideales para los métodos de NIOSH y OSHA que requieren la toma de muestras de contaminantes atmosféricos arrastrándolos a una solución. Disponible con juntas de vidrio o microconectores roscados de PTFE.
Purgador enano a roscar - rosca de 20mm, cuerpo estándar de vidrio. Viales 6-dram (22mL) incluido.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)