Key Documents
64832
Supelco
Spill-Resistant Midget Bubbler
bubbler volume 40 mL
Sinónimos:
Impinger/Bubbler
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
material
fritted stem glass bubbler
description
marked intervals 15 mL
packaging
pkg of 1
technique(s)
active air sampling: suitable
L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
bubbler volume
40 mL
cap diam.
24 mm
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Estos impactores o "impingers" (para partículas) de vidrio de borosilicato y borboteadores (para gases y vapor) son ideales para los métodos de NIOSH y OSHA que requieren la toma de muestras de contaminantes atmosféricos arrastrándolos a una solución. Disponible con juntas de vidrio o microconectores roscados de PTFE.
Rosca 24mm. Tallo de vidrio fritado. Presión retroceso <7 in. de agua con 15mL de agua. Vial de 10.7-dram (40mL) incluido.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)