57054
Tubo de SPE Supelclean™ LC-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean™
Características
endcapped
composición
bed wt., 500 mg
envase
pkg of 30 ea
Extensión del etiquetado
~11.5% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.