Documentos
57064
Supelco
Tubo Supelclean ENVI-18 SPE
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
agency
suitable for ISO 25101
product line
Supelclean
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pkg of 30 ea
extent of labeling
17% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
6 mL
matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
En el aparato de extracción en fase sólida se utilizan viales o tubos de vidrio para la recogida y concentración de las muestras. Algunos adsorbentes requieren un volumen de desorción superior a la de los cartuchos de SPE pequeños; en tal caso se utilizaron tubos de SPE.
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; de desecho)
• Poliméricamente unida, octadecil (17% C), endcapped
• Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Una carga más alta 17% C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• Carga de carbono más alta ofrece también mayor resistencia a condiciones de pH extremas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Application
El tubo de SPE Supelclean ENVI-18 se utilizó en la SPE para limpiar las muestras de sedimentos costeros. También se utilizó para identificar los productos de degradación de la atrazina.
Legal Information
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Na Ta et al.
Journal of hazardous materials, 138(1), 187-194 (2006-07-11)
The present study investigates the degradation of atrazine (2-chloro-4-(ethyl amino)-6-isopropyl amino-s-triazine) in aqueous solution by a developed new method, namely by means of a microwave-assisted electrodeless discharge mercury lamp (MW-EDML). An experimental design was conducted to assess the influence of
Sandrine Paissé et al.
FEMS microbiology ecology, 66(2), 295-305 (2008-09-23)
The bacterial diversity of a chronically oil-polluted retention basin sediment located in the Berre lagoon (Etang-de-Berre, France) was investigated. This study combines chemical and molecular approaches in order to define how the in situ petroleum hydrocarbon contamination level affects the
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE