Merck
57030-U
Supelco
Colector de vacío Visiprep SPE, sin PTFE
standard, 12-port model
Sinónimos:
Colector de vacío SPE de 12 puertos para tubos de cartucho
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
UHMW PE frit
polypropylene tube
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
Línea del producto
Visiprep
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
idoneidad
suitable for (for PFAS testing)
aplicaciones
PFAS testing
environmental
food and beverages
Descripción general
Los colectores de vacío y accesorios Visiprep para extracción en fase sólida automatizan la preparación y la limpieza de muestras líquidas de laboratoriomediante extracción en fase sólida. Utilizado con una bomba de vacío, un colector Visiprep™ puedeextraer hasta 12 o 24 muestras a la vez, aumentando de manera significativa el rendimiento de la muestra a la vez que disminuye el tiempo de preparación de la muestra en comparación con los métodos de extracción líquido-líquido. Los colectores de vacío Visiprep cuentan con unaválvula de purga de vacío y una tapa independientepara proporcionarle un control de flujo preciso y un uso seguro y fácil.Con nuestras válvulas de control de flujo puede manipular con precisión el flujo a través de cada tubo girando las válvulas de tornillo individuales integradas en la cubierta. Nuestros colectores estándarrecientemente optimizados son adecuados para los métodos de SPE en la zona de análisis de PFAS. Todos los componentes cruciales que contienen PFAS (por ejemplo, PTFE) son sustituidos poralternativas exentas de PFAS como por ejemplo polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE) o acero inoxidable (agujas guía). Esto garantiza una baja contaminación de fondo por PFAS durante el proceso de SPE. El cuenco de vidrio no se disolverá, empañará ni cambiará de color cuando se exponga a disolventes fuertes. La gradilla del colector admite viales de automuestreador o pequeños viales de centelleo, tubos de ensayo de 10 mm o 16 mm, o matraces aforados de 1, 2, 5 o 10 ml. Una placa opcional admite hasta diez vialesde centelleo de 20 ml en el modelo de 12 puertos. La válvula de purga de vacío mejora el control del nivel de vacío ygarantiza un cierre más seguro de la válvula. Esta válvula tipo tornillo está equipada conun precinto en forma de cono de polietileno de peso molecular ultra alto (ahora sin PTFE).Al apretar el tornillo se garantiza un precinto completo sin fugas en la válvula.Al aflojar el tornillo se rompe el precinto, lo que permite la liberación inmediata del vacío para detener las extracciones o levanta la tapa del colector. Cuatro patas de 2 pulgadas le permiten colocar la tapa sobre una superficie de trabajo con los tubos de SPE manteniendo sus posicionesverticales. Esto evita que las guías de disolvente descansen sobre la superficie de trabajo yse dañen o se contaminen. El accesorio de secado del colector se vende por separado, se instala en minutos y puede utilizarse con cualquieragas inerte. El accesorio de secado es útil también para concentrar las muestras recuperadas. Puede ajustarse independientemente el flujo de gas a cada tubo .
Aplicación
La rampa de vacío SPE Visiprep se utilizó para realizar extracción en fase sólida, para separar polifenoles de las uvas, con el fin de determinar el contenido de polifenoles utilizando análisis LC-MS.[1] También se utilizó para concentración y purificación de extractos de disolvente de las aguas de superficie y de los sedimentos de las aguas residuales.[2] Además, se utilizó para extraer y determinar estrona en el agua utilizando extracción en fase sólida-enzimoinmunoanálisis absorbente (SPE-ELISA).[3]
Características y beneficios
  • Válvulas de tipo tornillo patentadas dentro de cada puerto de SPE para un control de flujo preciso
  • El cuenco de vidrio no se disolverá, empañará ni cambiará de color cuando se exponga a disolventes
  • Las patas de la tapa permiten al usuario apoyarla fácilmente sobre la superficie de trabajo cuando la quite de colector
  • El manómetro y la válvula de purga de tornillo resistentes al disolvente ofrecen un mejor control del precinto y del vacío. La válvula ocupa 1/4″ del tubo de vacío.
  • En la gradilla de recipientes de recogida de PP pueden colocarse viales de automuestreador; viales de centelleo pequeños (D.E. recomendado, 22,75 mm); tubos de ensayo de 10 y 16 mm; y matraces aforados de 1, 2, 5 y 10 ml. Para los modelos de 12 puertos, se dispone de una placa opcional para viales de centelleo de 20 ml.
Información legal
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kristina Mladenov et al.
Journal of cosmetic science, 71(5), 251-262 (2020-10-07)
Caffeine is extensively used in cellulite and hair growth cosmetic products. Regulations in the field of cosmetics require manufacturers to list caffeine in the ingredient list on product labels, but its exact content in these products is not declared. On
Nazli Bahrami et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 200, 105641-105641 (2020-03-11)
The aromatase inhibitors (AIs), letrozole (Femar®/Femara®) and exemestane (Aromasin®), are widely used to treat estrogen receptor (ER) positive breast cancer in postmenopausal patients. In the setting of metastatic breast cancer, these drugs may be used after another causing new responses
Aysha Ferdoushi et al.
Frontiers in oncology, 10, 1601-1601 (2020-09-29)
Schwann cells (SCs), the glial component of peripheral nerves, have been identified as promoters of pancreatic cancer (PC) progression, but the molecular mechanisms are unclear. In the present study, we aimed to identify proteins released by SCs that could stimulate
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Artículos
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
Learn how method EPA 533 is used for sample collection and preparation, featuring Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges for LC-MS analysis on an Ascentis® Express PFAS HPLC Column.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the spacing between ports for the 12 and 24 manifolds. Will spacing accommodate 60mL reservoirs such as PN 57022 in neighboring positions.
    1 answer
    1. Following are the dimensions for the valve placements.
      Visiprep 12 Port, Product numbers 57030-U & 57044
      1 1/8" (1.14") Between valves (center to center)
      1 5/8" Between rows (center to center)
      Visiprep 24 Port, Product numbers 57250-U & 57265
      7/8" (0.875") Between valves (center to center)
      1 3/8" Between rows (center to center)
      All ports on the 12 and 24 vacuum manifolds can only be used simultaneously with 1, 3, and 6mL tubes. In order to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes, Long Stem Flow Control Valves are required – see product 57048.
      Helpful?
  4. What leads to the vacuum gauge needle on the Visiprep SPE Manifold to bounce back and forth instead of being steady?
    1 answer
    1. The fluctuation of the vacuum gauge needle usually indicates a faulty diaphragm, necessitating the replacement of the entire gauge. Part number 57035-U is the Vacuum Gauge with Bleed Valve for both the 12-Port and 24-Port Visiprep SPE Manifolds.
      For the Visiprep Vacuum Gauge, the gasket is an essential matched part and, as such, cannot be replaced independently of the other components.
      Helpful?
  5. What additional items are required to utilize Visiprep Manifold 57030-U?
    1 answer
    1. To operate both the standard Visiprep SPE Manifolds (57030-U and 57044) and the Visiprep DL Manifolds (57265 and 57250-U), you will need a vacuum pump and a Waste Trap Kit (57120-U). The waste trap should be installed between the manifold and pump to ensure that the waste going into the glass basin is pulled through the front gage and out into the waste trap.
      Other necessary items include:
      • SPE tube of choice
      • Vials, test tubes, or other collection vessels that fit the polypropylene collection vessel racks, accommodating autosampler vials, small scintillation vials, 10 and 16 mm test tubes, and 1, 2, 5, and 10-mL volumetric flasks. An optional plate for 20 mL scintillation vials is available for 24-port models.
      Helpful?
  6. Do you have a recommendation for the tubing required to connect Visiprep™ SPE Vacuum Manifold (57030-U) to my vacuum source?
    1 answer
    1. Although any 1/4 inch ID flexible tubing should be suitable for this purpose, the product number Z255998-1PAK (10ft length) would be appropriate for this application.
      Helpful?
  7. When I purchase the Visiprep SPE Vacuum Manifold, Product 57030-U, what additional components are required to begin using it immediately?
    1 answer
    1. The Visiprep SPE Vacuum Manifold (57030-U) includes most items which would be required for immediate operation. Additional required items are the SPE tubes themselves, a vacuum source, and tubing to connect the manifold to the vacuum source.
      Helpful?
  8. What is the maximum vacuum that the Visiprep Vacuum Manifold, Product 57030-U, can handle?
    1 answer
    1. The maximum vacuum that the Visiprep Vacuum Manifold can handle is 20 inches of Mercury (Hg).
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.