Documentos clave
57012
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-18
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean
Características
endcapped
composición
bed wt., 500 mg
envase
pkg of 54 ea
Extensión del etiquetado
~11.5% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
3 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Supelclean LC-18 SPE tube is used in the extraction of nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Barbara Sivakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-02-13)
The phosphorylation of proteins modulates various functions of proteins and plays an important role in the regulation of cell signaling. In recent years, label-free quantitative (LFQ) phosphoproteomics has become a powerful tool to analyze the phosphorylation of proteins within complex
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.