57226
Tubo de SPE Supelclean™ENVI™-Chrom P
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
Agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Línea del producto
Supelclean™
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
900 m2/g
volumen
6 mL
Matriz
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
diámetro
80-160 μm
tamaño de poro
20-300 Å
aplicaciones
PFAS testing
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas
• Tamaño partícula: 80-160 μm; Forma Esférica; Tamaño Poro: 110-175 Å; Área Superficial: 900 m2/g
• Altamente reticulado, neutro, estirenodivinilbenceno especialmente limpio, resina utilizada para retener compuestos hidrofóbicos con alguna funcionalidad hidrofílica bajo condiciones de fase reversa
• Altamente resistente a condiciones de pH extremas
• Aplicacione típicas incluyen compuestos aromáticos, fenólicos de matrices de muestras acuosas
• Utilizado para fenoles contaminantes prioritarios de muestras acuosas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
La extracción en fase sólida purifica las muestras para el análisis cromatográfico, mejorando la calidad de los datos y protegiendo las columnas analíticas.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.