52602-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Sinónimos:
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm)
polypropylene
Nivel de calidad
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
Extensión del etiquetado
18% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
1 mL
Matriz
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
70 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones acuosas (fluidos biológicos, agua)
- Unida poliméricamente, octadecilo (18 %C), con tapón terminal
- Relleno de más del 18% C para aumentar la capaciad de unión y de recuperación
- La última fase selectiva: retiene a la mayoría de analitos orgánicos de matrices acuosas
- También puede usarse para la desalinización de matrices acuosas
- Útil para la extracción de analitos estructuralmente distintos de la misma muestra
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCActive Filters