52603-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinónimos:
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Productos recomendados
material
PE frit (20 μm)
polypropylene
product line
Discovery®
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 54
extent of labeling
18% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
3 mL
matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones acuosas (fluidos biológicos, agua)
- Unida poliméricamente, octadecilo (18 %C), con tapón terminal
- Relleno de más del 18% C para aumentar la capaciad de unión y de recuperación
- La última fase selectiva: retiene a la mayoría de analitos orgánicos de matrices acuosas
- También puede usarse para la desalinización de matrices acuosas
- Útil para la extracción de analitos estructuralmente distintos de la misma muestra
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.