52600-U
Discovery® DSC-18
pkg of 100 g
Sinónimos:
Envase a granel Discovery® DSC-18 SPE
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Discovery®
Nivel de calidad
Características
endcapped
envase
pkg of 100 g
Extensión del etiquetado
18% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
70 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones acuosas (fluidos biológicos, agua)
- Unida poliméricamente, octadecilo (18 %C), con tapón terminal
- Relleno de más del 18% C para aumentar la capaciad de unión y de recuperación
- La última fase selectiva: retiene a la mayoría de analitos orgánicos de matrices acuosas
- También puede usarse para la desalinización de matrices acuosas
- Útil para la extracción de analitos estructuralmente distintos de la misma muestra
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.