Key Documents
505285
Supelco
Depurador de ozono LpDNPH
S10L (Reversible Cartridge), Potassium Iodide (KI) 1.5 g, pkg of 10 ea
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12190000
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
form
solid
composition
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Se recomiendan los depuradores de ozono para el muestreo de carbonilos en entornos muy húmedos. Estos cartuchos contienen 1,5 g de yoduro de potasio (KI) de gran pureza y están disponibles en dos estilos de cartucho. El KI atrapa el ozono, lo que provoca una interferencia negativa de formaldehído en los dispositivos recubiertos con DNPH. El cartucho reversible ofrece una conexión final Luer deslizante, y el cartucho Rezorian ofrece una conexión final Luer Lock, que le permite conectar el cartucho de su elección directamente a la entrada de cualquier cartucho DNPH con una conexión final similar. Las pruebas (200 ppb de ozono, 50 % de HR, 25 °C) indican que el depurador de ozono tiene una capacidad de ozono de 100 000 ppb/h.
Application
El depurador de ozono LpDNPH se utilizó para eliminar el ozono en un experimento realizado para desarrollar factores de emisión para los contaminantes atmosféricos, después de quemar caña de azúcar, utilizando el método de cámara de combustión. También se utilizó para eliminar químicamente el ozono y reducir la descomposición, en un experimento llevado a cabo para estudiar diferentes procedimientos de muestreo activo y análisis de aldehídos realizados al nivel medioambiental.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Cong-Khanh Huynh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 372(5-6), 654-657 (2002-04-10)
Within the framework of a European interlaboratory exercise, the Vito facility for the generation of controlled atmospheres was used to test the suitability of four sampling techniques for priority aldehydes namely formaldehyde, acrolein, acetaldehyde, and glutaraldehyde at the ranges of
PAHs, carbonyls, VOCs and PM 2.5 emission factors for pre-harvest burning of Florida sugarcane.
Hall, Danielle, et al.
Atmospheric Environment, 55, 164-172 (2012)