Key Documents
54078-U
Supelco
LpDNPH Ozone Scrubber
Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
About This Item
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
Depurador de ozono LpDNPH, Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
composition
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Se recomiendan los depuradores de ozono para el muestreo de carbonilos en entornos muy húmedos. Estos cartuchos contienen 1,5 g de yoduro de potasio (KI) de gran pureza y están disponibles en dos estilos de cartucho. El KI atrapa el ozono, lo que provoca una interferencia negativa de formaldehído en los dispositivos recubiertos con DNPH. El cartucho reversible ofrece una conexión final Luer deslizante, y el cartucho Rezorian ofrece una conexión final Luer Lock, que le permite conectar el cartucho de su elección directamente a la entrada de cualquier cartucho DNPH con una conexión final similar. Las pruebas (200 ppb de ozono, 50 % de HR, 25 °C) indican que el depurador de ozono tiene una capacidad de ozono de 100 000 ppb/h.
Application
LpDNPH Ozone Scrubber may be used as a sampling cartridge for the determination of volatile organic compounds in air samples using gas chromatography technique.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere and their influence on ozone formation
Skybova M, et al.
Fresenius Environmental Bulletin, 15(12B), 1616-1616 (2006)