54072-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Sinónimos:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Productos recomendados
product name
Cartucho LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
composition
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
packaging
pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
technique(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?