Saltar al contenido
SML1833
ML385
≥98% (HPLC), powder, Nrf2 transcription factor inhibitor
Sinónimos:
N-[4-[2,3-Dihydro-1-(2-methylbenzoyl)-1H-indol-5-yl]-5-methyl-2-thiazolyl]-1,3-benzodioxole-5-acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H25N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
511.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
ML385, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NC(C2=CC=C(N(C(C3=C(C)C=CC=C3)=O)CC4)C4=C2)=C(C)S1)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5
InChI
1S/C29H25N3O4S/c1-17-5-3-4-6-22(17)28(34)32-12-11-20-15-21(8-9-23(20)32)27-18(2)37-29(31-27)30-26(33)14-19-7-10-24-25(13-19)36-16-35-24/h3-10,13,15H,11-12,14,16H2,1-2H3,(H,30,31,33)
InChI key
LINHYWKZVCNAMQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML385 inihbits the activity of the Nrf2 transcription factor by binding to Neh1, a CNC-bZIP domain that allows Nrf2 to heterodimerize with small Maf proteins, blocking NRF2 transcriptional activity. Much research has been done on activating Nrf2 because it induces cytoprotective antioxidant genes. However, some cancer cells may use Nrf2 similarly for their survival. Nrf2 is overexpressed in certain cancers such as non-small cell lung cancer (NSCLC) often due to loss of function mutations in KEAP1, which targets Nrf2 for proteasomal degradation. ML385 was found to have anti-tumor activity with specificity and selectivity for NSCLC cells with KEAP1 mutations.
ML385 inihbits the activity of the Nrf2 transcription factor by binding to Neh1.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)