27010-U
Screw Top Vial with Hole Cap, Pre-assembled
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
29 mm × 82 mm
volumen
40 mL
Adaptador
thread for 24-400
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
pieza de repuesto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)