Documentos
27186
Supelco
Tapón de rosca, parte superior sólida con revestimiento de PTFE, paquete de 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
size
24-400
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
packaging
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
fitting
thread for 24-400
compatibility
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
General description
Los tapones de plástico Thermoset verdes con revestimientos de PTFE F-217 son conocidos por proporcionar la gama más amplia de compatibilidad química y por ser los tapones de plástico más tolerantes a la temperatura. El color verde identifica fácilmente el sistema de revestimiento de PTFE. Los revestimientos de PTFE con respaldo de espuma F-217 resisten el ataque de prácticamente todos los productos químicos a temperatura ambiente y proporcionan resistencia a los olores e impactos para un sellado hermético con una baja tasa de transmisión de humedad. El F-217 tiene un núcleo de espuma de baja densidad entre dos capas sólidas de LDPE (polietileno de baja densidad). Algunos usos de estos tapones con revestimiento F-217/PTFE incluyen muestras para laboratorio analítico, productos químicos de gran pureza, disolventes de ácidos fuertes, muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico.
Application
Amber vials fitted with PTFE-lined screw caps may be used to store soil sample extracts at -20 °C under nitrogen, in an experimental study demonstrating usage of lignin-degrading fungi for bioaugmentation, as a viable solid-phase treatment option, for the remediation of pentachlorophenol (PCP) contaminated-soils.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Lamar RT
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)