27379
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
27.5 mm × 95 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-400
Application
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.