27008
Screw Top Vial with Hole Cap, Pre-assembled
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Productos recomendados
material
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
Categorías relacionadas
General description
Replacement part
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)