27382
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
volumen
40 mL
Adaptador
thread for 24-400
Aplicación
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)