Merck
11982
Supelco
Adsorbente de polímero poroso TENAX®
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Adsorbente de polímero poroso TENAX®, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Agency
suitable for EPA 601
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
bottle of 10 g
Parámetros
350 °C temp. limit
superficie
~35 m2/g
Matriz
Tenax TA
tamaño de partícula
60-80 mesh
densidad
~0.25 g/mL (free fall density)
Descripción general
Los polímeros porosos Tenax, basados en el óxido de 2,6-difenil-p-fenileno, se utilizan ampliamente como adsorbentes en aplicaciones tanto de recogida de aire como de trampa y purga. Su estructura única proporciona características alternativas y deseables de adsorción/desorción en comparación con otros polímeros porosos.
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes, visite sigma-aldrich.com/adsorbents
Aplicación
El adsorbente de polímero poroso TENAX® puede utilizarse para el muestreo adsortivo de:
  • Compuestos orgánicos volátiles (VOC) en diferentes microentornos antes de su determinación mediante desorción térmica de paso corto (SPTD) y cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS).[1]
  • Hidrocarburos C 7-C26 en muestras de aire ambiente[2] y VOC en muestras de aire de la sala de trabajo[3] antes de su análisis por TD seguido de análisis por GC.
Información legal
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Fire Investigation.
Daeid NN, et al.
Science, 142-143 (2004)
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Adsorbent materials commonly used in air analysis for adsorptive enrichment and thermal desorption of volatile organic compounds.
Dettmer K and Engewald W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373(6), 490-500 (2002)
Handbook of Water Analysis.
Nollet LM and De Gelder LSP.
Technology & Engineering, 625-626 (2007)
Stability of workroom air volatile organic compounds on solid adsorbents for thermal desorption gas chromatography.
Volden J, et al.
Analytica Chimica Acta, 530(2), 263-271 (2005)
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can tenax be restored in laboratory oven at 40 *C temperature?
    1 answer
    1. The Tenax® Porous Polymer Adsorbent can be regenerated by hot-methanol extraction.
      Helpful?
  2. What solvents can be used for chemical desorption for Product No. 11982, Tenax TA 60-80 mesh?
    1 answer
    1. Common solvents like alcohols, ethers, hydrocarbons, and aqueous hydrochloric acid/sodium hydroxide can be used.  Don't use chlorinated hydrocarbons like dichloromethane, aromatics like xylene and carbon disulfide. All other solvents not mentioned can be used after checking solubility.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.