02575
Diclorometano
analytical standard
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
temp. de autoignición
1223 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
0.002% amylene as stabilizer
lim. expl.
22 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.