10257
Carbopack™ Carbon Adsorbent
matrix Carbopack™ C, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Productos recomendados
product name
Adsorbente Carbopack™, matrix Carbopack™ C, 60-80 mesh, bottle of 10 g
product line
Carbopack™
form
granular
packaging
bottle of 10 g
technique(s)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~10 m2/g
matrix
Carbopack™ C
matrix active group
carbon
particle size
60-80 mesh
pore size
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
density
~0.70 g/mL (free fall density)
separation technique
reversed phase
General description
- Granulares
- Friables
- Utilizadas para moléculas con un tamaño de analito relativo a C3-C20+ n-alcanos.
- Hidrófobas (pueden utilizarse en entornos muy húmedos)
En general los adsorbentes GCB ofrecen una fuerza de adsorción relativa más débil que los tamices moleculares de carbono (CMS) y una fuerza de adsorción relativa similar a la de los absorbentes compuestos por polímeros de carbono grafitizado esférico (SGPC). Nuestros productos Carbopack son un tipo de adsorbentes GCB.
- Las partículas son de malla 40 y menores
- Utilice la malla 40/60 para evitar la canalización (si se observa con un adsorbente Carbotrap® de malla 20/40)
- Utilice una malla menor (60/80, 80/100, etc.) para todas las demás aplicaciones
- Utilice el menor tamaño de partícula disponible siempre que la aplicación pueda soportar la caída de presión
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes de carbono, visite sigma-aldrich.com/carbón
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.