Merck
11049-U
Supelco
Adsorbente de polímero poroso TENAX®
matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500g
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Nombre del producto
Adsorbente de polímero poroso TENAX®, matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500 g
Formulario
solid
Nivel de calidad
envase
bottle of 500 g
Parámetros
350 °C temp. limit
superficie
~25 m2/g
Matriz
Tenax GR
tamaño de partícula
20-35 mesh
densidad
~0.40 g/mL (free fall density)
Descripción general
Los polímeros porosos Tenax, basados en el óxido de 2,6-difenil-p-fenileno, se utilizan ampliamente como adsorbentes en aplicaciones tanto de recogida de aire como de trampa y purga. Su estructura única proporciona características alternativas y deseables de adsorción/desorción en comparación con otros polímeros porosos.
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes, visite sigma-aldrich.com/adsorbents
Nota al pie de página
Tenax GR is a composite material containing 70% Tenax TA and 30% graphite carbon.
Información legal
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Evaluation of Tenax-GR adsorbent for the passive sampling of volatile organic compounds at low concentrations.
Cao X and Hewitt N.
Atmos. Environ., Part A, 27 (12), 1865-1872 (1993)
Handbook of Water Analysis.
Leo M, et al.
Technology & Engineering, 625-625 (2007)
Retention characteristics of some volatile compounds on Tenax GR.
Dostal VKM and Churacek J.
Journal of Chromatography A, 642 (1), 379-382 (1993)
Jae Hwan Lee et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(11), 1503-1517 (2006-11-23)
Four popular thermally desorbable adsorbents used for air sampling (Tenax TA, Tenax GR, Carbopack B, and Carbopack X) are examined for the potential to form artifacts with ozone (O3) at environmental concentrations. The performance of these adsorbents for the ketone