Merck
12168-U
Supelco
Adsorbente de polímero poroso TENAX®
matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100g
Sinónimos:
stopcock (3-way), luer lock, polycarbonate/acetal
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Nombre del producto
Adsorbente de polímero poroso TENAX®, matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100 g
Agency
suitable for EPA 601
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
bottle of 100 g
Parámetros
350 °C temp. range
superficie
~35 m2/g
Matriz
Tenax TA (refined)
tamaño de partícula
60-80 mesh
densidad aparente
~0.25 g/mL (free fall density)
Descripción general
Los polímeros porosos Tenax, basados en el óxido de 2,6-difenil-p-fenileno, se utilizan ampliamente como adsorbentes en aplicaciones tanto de recogida de aire como de trampa y purga. Su estructura única proporciona características alternativas y deseables de adsorción/desorción en comparación con otros polímeros porosos.
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes, visite sigma-aldrich.com/adsorbents
Aplicación
  • Optimization of VOC Sampling: Research on Tenax® porous polymer adsorbents has demonstrated their efficacy in sampling very volatile organic compounds (VOCs) in both dry and humid air, crucial for environmental testing. This study outlines the method for determining recovery rates using thermal desorption gas chromatography-mass spectrometry, highlighting Tenax®′s role in achieving high-precision analyses at sub-ppb levels (Richter et al., 2020).
  • Enhanced Gas Chromatography Performance: A comparative analysis of Tenax® and another common adsorbent material for thermal desorption gas chromatography - mass spectrometry of biogenic volatile organic compounds underscores Tenax®′s superior performance. The study emphasizes its high surface area and chemical stability, making it ideal for complex sample matrices in pharmaceutical and environmental applications (Marcillo et al., 2017).
Nota al pie de página
This material is refined (screened) then repackaged.
Información legal
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Fire Investigation
Daeid NN.
Science, 2004, 142-143 null
Handbook of Water Analysis.
Nollet LML and Gelder LSP.
Technology & Engineering, 2007, 625-626 null
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Evaluation of Anasorb CMS and comparison with Tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements.
Maria P.
Analyst, 121 (3), 303-307 (1996)
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.