If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
T1503
Base Trizma®
≥99.9% (titration), crystalline, primary standard, aminopeptidase substrate
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Base Trizma®, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Quality Level
description
aminopeptidase substrate
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
ELISA: suitable
protein extraction: suitable
color
white
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C
ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
suitability
suitable for Western blot
suitable for electrophoresis
application(s)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
La base Tris puede encontrar aplicación como patrón basimétrico, independientemente como amortiguador y como componente crucial en formulaciones de disoluciones tampón mixtas, como el tampón Tris-EDTA (TE), el tampón TAE, el tampón TBE, entre otros. Entres sus atributos se cuentan su pureza, su estabilidad esencial y una naturaleza no higroscópica relativa, que lo hace una opción fiable en entornos de laboratorio. En estos entornos, la base Tris es indispensable para preparar amortiguadores compatibles con los líquidos biológicos y sirve como disolución de pH estándar. Facilita varios procedimientos de laboratorio, como ensayos de lactato deshidrogenasa, hibridación in situ y extracción de proteínas de las células. La versatilidad de la base Tris se extiende a la investigación en biología celular, bioquímica y proteínas, lo que contribuye significativamente a los estudios que implican la permeabilidad de la membrana celular y la preparación de amortiguadores.
Application
- como componente del tampón H (tampón de disociación celular)[1]
- para el lavado y la saturación de los pocillos en la técnica inmunoenzimática ELISA de doble sándwich[2]
- como tampón de ensayo para la reconstitución de muestras de proteínas extraídas y secas[3]
- para preparar el tampón Tris-HCl que se utiliza para estabilizar las proteínas[4]
- como tampón para extraer carotenoides de los tubérculos[5]
- como componente del tampón de muestra durante la extracción de proteínas antes de la inmunoelectrotransferencia[6]
- como componente del tampón de muestra para la electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfatosódico (SDS-PAGE)[7]
- para preparar líquido corporal simulado (SBF) para el ensayo de reabsorción del fosfato de calcio (CaP)[8]
- como tampón para la deposición de polidopamina (PDA) en sustrato de acero inoxidable (SS)[9]
Features and Benefits
- Amortiguador eficaz dentro del intervalo de pH de 7 - 9 con un pKa de 8,1 (25 °C)
- Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones
- Puede utilizarse en investigación en biología celular y bioquímica
Other Notes
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Legal Information
also commonly purchased with this product
comparable product
suggested gloves for splash protection
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Carboxypeptidase A activity measured via continuous spectrophotometric rate determination assay with hippuryl-L-phenylalanine substrate.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Contenido relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is this product explosive in nature?
1 answer-
As per the SDS of T1503: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/t1503?userType=anonymous, no GHS pictogram for explosive materials has been listed in Section 2, indicating it is not explosive in nature.
Helpful?
-
-
What is the pH of Trizma® base, T1503?
1 answer-
The pH of a 0.1 M aqueous solution of Trizma base will have a pH of approximately 10.4.
Helpful?
-
-
Can I autoclave solutions that contain Product T1503, Trizma® base?
1 answer-
Yes, Trizma buffered solutions may be autoclaved.
Helpful?
-
-
Can Product T1503, Trizma® base be used as a standard?
1 answer-
Trizma base meets the requirements for a primary basimetric standard.
Helpful?
-
-
What type of electrode should I use to measure the pH of Trizma® base T1503?
1 answer-
We recommend the use of glass-calomel electrodes for use with Trizma base solutions through a pH range of 0-12 and a temperature range of -5 °C to 80 °C. Silver/silver chloride reference electrodes are not recommended for use with Trizma solutions that contain proteins.
Helpful?
-
-
How can I use T1503 to make a Trizma® buffered solution?
1 answer-
Trizma base may be used directly in preparing a buffer by adjusting the pH with a 0.1 to 1.0 M HCl or blended with Trizma hydrochloride.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.