Saltar a
TRIS-RO
Base tris
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Sinónimos:
Base Trizma®, amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 2-, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
UNSPSC Code:
12161705
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Base tris, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
description
aminopeptidase substrate
assay
99.9% (titration)
packaging
pkg of 1 kg (10708976001), pkg of 5 kg (11814273001)
manufacturer/tradename
Roche
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
storage temp.
20-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Contaminants: <0.001% PK and aldolase, each, <0.01% GOT, GPT, MDH and myokinase, each
Other Notes
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. Para los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10.
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
648311T466193440
assay
99.9% (titration)
assay
≥99% dry basis (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
>99.5%
storage temp.
20-25°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
packaging
pkg of 1 kg (10708976001), pkg of 5 kg (11814273001)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
description
aminopeptidase substrate
description
Merck USA index - 14, 9772
description
aminopeptidase substrate
description
aminopeptidase substrate
absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
absorption
-
absorption
-
absorption
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Base tris
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)