Merck
T3253
Sigma-Aldrich
Clorhidrato de Trizma®
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
Sinónimos:
Clorhidrato de trometano, TRIS / HCI, TRIS hydrochloride, Tris(hidroximetil)-aminometano hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
affinity chromatography: suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
density
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.41 g/cm3 at 20—25 °C
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
suitability
suitable for mass spectrometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
El Tris HCl, o clorhidrato de Trizma®, es un amortiguador ácido ampliamente utilizado en el intervalo de pH fisiológico de 7,3 a 7,5. Con un pKa de 8,08 a 25°C, ofrece un intervalo de pH de 7,0 a 9,0, alineándose con el pH típico de los organismos vivos. Esencial en diversas aplicaciones biológicas, de biología celular y bioquímicas, el Tris HCl es crucial para un control efectivo del pH en disoluciones tampón. Cabe destacar que la base Tris y el clorhidrato de Tris por sí solos carecen de suficiente capacidad amortiguadora, lo que provoca su combinación dentro del intervalo de pH de 7 a 9.
Los tampones Tris desempeñan un papel clave en técnicas como la electroforesis de proteínas y la inmunoelectrotransferencia, actuando en tampones de baja resistencia iónica para la transferencia de proteínas. También son parte integral de los geles SDS-PAGE, los tampones de migración y los tampones de transferencia. Además, las sales de Tris, especialmente en los tampones TAE y TBE, se emplean mucho en la electroforesis en agarosa de ADN. Estos amortiguadores son fundamentales en diversas aplicaciones, como la bioquímica, la purificación de proteínas y la electroforesis, mostrando la versatilidad e importancia del HCl de Tris para mantener el pH óptimo en investigación bioquímica y de biología celular.
Application
El clorhidrato de Trizma® se ha utilizado como disolución tampón para procedimientos de tinción, estudios de reducción y alquilación y procedimientos de hibridación in situ.­
Features and Benefits
  • Ideal como tampón biológico para la investigación en biología celular y bioquímica
  • Amortiguación eficaz a partir de pH 7-9 con un pKa de 8,1 (25 °C)
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones
Other Notes
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. En el caso de los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por cada °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10. Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Differential effects of delayed aging on phenotype and striatal pathology in a murine model of Huntington disease.
Tallaksen-Greene SJ et al.
The Journal of Neuroscience, 34, 15658-15658 (2014)
Evaluation of the allergenicity and antigenicity of bovine-milk alphas1-casein using extensively purified synthetic peptides.
Elsayed S et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 60, 486-486 (2004)
Sandra Lawrynowicz Leibel et al.
Scientific reports, 9(1), 13450-13450 (2019-09-19)
Surfactant protein B (SFTPB) deficiency is a fatal disease affecting newborn infants. Surfactant is produced by alveolar type II cells which can be differentiated in vitro from patient specific induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived lung organoids. Here we show the
Tris-tris-HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range.
R A Durst et al.
Clinical chemistry, 18(3), 206-208 (1972-03-01)
Marcel Kuiper et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2821-e2821 (2019-04-16)
Perfusion is a cell culture mode that is gaining popularity for the manufacture of monoclonal antibodies and their derivatives. The cell culture media supporting perfusion culture need to support higher cell densities than those used in fed-batch culture. Therefore, when
Protocolos
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.