Saltar a
93352
Base Trizma®
≥99.0% (T), crystalline, aminopeptidase substrate, BioChemika
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$36.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$98.600
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$172.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
$36.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Base Trizma®, ≥99.0% (T)
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
product line
BioChemika
assay
≥99.0% (T)
form
crystalline
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology. It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc. It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Application
Trizma® base was used as buffer for the following studies:
  • Electrophoretic transfer for the specific identification of isozymes of starch debranching enzyme, α-amylase and 9-amylase.[1]
  • Electrophoretic separation of lipoproteins in polyacrylamide gels.[2]
  • Preparation of TRIS buffer having pH 8.[3]
It may be used to compose DN buffer for DNA nick-end labeling of tissue sections.[4]
Other Notes
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. Para los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10.
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
93350T466193362
assay
≥99.0% (T)
assay
99.7% (T)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.8% (T)
product line
BioChemika
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
pH
10.0-11.5
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
solubility
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Base Trizma®
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf