SRE0050
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Sinónimos:
BPTI, Inhibidor de la tripsina pancreática bovina, Inhibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Aprotinina from bovine lung, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
descripción
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Nivel de calidad
Formulario
saline solution
actividad específica
3-7 TIU/mg protein
mol peso
~6,500
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
Clave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.