Nombre del producto
Aprotinina from bovine lung,
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
powder
mol wt
~6,500
packaging
vial of 15 mg
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinina from bovine lung
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?