Saltar a
F8630
Fibrinógeno from bovine plasma
Type I-S, 65-85% protein (≥75% of protein is clottable)
Sinónimos:
Factor I
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine plasma
Quality Segment
type
Type I-S
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
65-85% (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
El fibrinógeno se ha utilizado en estudios de tratamiento hemostático en pacientes quirúrgicos y con traumatismo masivo. En esos estudios se ha demostrado que el fibrinógeno puede detener la perdida de sangre mejor que el plasma congelado en fresco (FFP).
Biochem/physiol Actions
El fibrinógeno es una proteína de fase aguda que forma parte de la cascada de proteínas de la coagulación. El resultado final de la cascada es la producción de trombina que convierte el fibrinógeno en fibrina. La trombina proteoliza rápidamente el fibrinógeno, liberando el fibrinopéptido A. La pérdida de este pequeño péptido no es suficiente para que la molécula de fibrina resultante sea insoluble, pero tiende a formar complejos con moléculas de fibrina y de fibrinógeno adyacentes. A continuación, la trombina escinde un segundo péptido, el fibrinopéptido B, de la fibrina, y los monómeros de fibrina formados se polimerizan entonces de manera espontánea para formar un gel insoluble. La fibrina polimerizada se mantiene unida mediante fuerzas electrostáticas y no covalentes y estabilizada por la enzima de transaminación, el factor XIIIa, que se produce por la acción de la trombina sobre el factor XIII. Los agregados de fibrina insolubles (coágulos) y las plaquetas agregadas bloquean a continuación el vaso sanguíneo dañado y evitan más sangrado. La cantidad de fibrinógeno en el plasma puede actuar como un indicador inespecífico de la existencia o no de un proceso inflamatorio en el organismo. El fibrinógeno de cualquier mamífero será hidrolizado por la trombina procedente de cualquier mamífero.
Proteína de fase aguda que forma parte de la cascada de proteínas de la coagulación.
Physical form
Contiene citrato de sodio a ~10 % y cloruro de sodio a ~15 %.
Preparation Note
La forma óptima de solubilizar el fibrinógeno es colocar una capa en la parte superior de una disolución salina templada (37 °C), ya que el fibrinógeno no se disolverá en el agua. La concentración salina puede estar en el intervalo comprendido entre el 0,85 y el 0,9%. La mezcla fibrinógeno-disolución salina puede agitarse suavemente, pero no debe agitarse en un Vórtex. El fibrinógeno se disolverá lentamente para dar una disolución brumosa. El fibrinógeno puede esterilizarse mediante filtración, pero puede que no atraviese un filtro de 0,1 μm. Se sugiere un filtro de 0,2 μm con presión positiva utilizando un filtro jeringa y «botón». No debe utilizarse filtración al vacío, ya que esto provocará la ruptura de la molécula durante la filtración.
Analysis Note
Proteína determinada mediante Biuret
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F4883341573341576-M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
concentration
65-85% (biuret)
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
-
concentration
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa, β-chain 56 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
UniProt accession no.
P02676, P02672, P12799
UniProt accession no.
P02671, P02675, P02679
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it ok to use PBS to reconstitute? PBS has 0.9% saline. After reconstitution can I freeze/thaw?
    1 answer
    1. Quality control has tested dissolving this product using 0.9% NaCl. Customer feedback indicates that some lots may precipitate when using PBS for dissolution. The optimal way to solubilize fibrinogen is to layer it on top of warm (37 °C) saline. Fibrinogen does not dissolve in water. The saline concentration can be in the range of 0.85-0.9%. The fibrinogen-saline solution can be gently agitated but must not be vortexed. Fibrinogen will slowly dissolve to give a hazy solution. Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 µm filter. A 0.2 µm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to a breakdown of the molecule during filtration.
      After sterile filtration, stock solutions of fibrinogen at 2.5 mg/ml may be stored refrigerated for about 1 week.
      Helpful?
  2. Il prodotto (fibrinogeno F8630-5g) viene venduto sterile? Grazie!
    1 answer
    1. This Fibrinogen product is not sterile. Currently, a sterile version of this material is not available. As noted in the 'DESCRIPTION' section, under 'Reconstitution, Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 μm filter. A 0.2 μm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to the breakdown of the molecule during the filtration.