R6520
Rolipram
≥98% (HPLC), solid, cAMP-specific phosphodiesterase (PDE4) inhibitor
Sinónimos:
4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, ZK 62711
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Rolipram, solid, ≥98% (HPLC)
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to off-white
solubilidad
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 7 mg/mL
DMSO: 7.3 mg/mL
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC2CCCC2)C3CNC(=O)C3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... LITAF(9516) , PDE3A(5139) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
mouse ... Pde4a(18577)
rat ... Adora1(29290) , Pde1b(29691) , Pde2a(81743) , Pde3a(50678) , Pde4a(25638) , Pde4b(24626) , Pde4c(290646) , Pde5a(171115)
Descripción general
Aplicación
- to investigate its effects on testicular torsion–detorsion injury(36)
- to block the effects of phosphodiesterase-4 (PDE4)(37)
- as a component in chemically induced long-term potentiation (cLTP) induction media(38)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.