S153
SQ 22,536
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
9-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine, 9-THF-Ade
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCO3
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
Clave InChI
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADCY1(107) , ADCY2(108) , ADCY3(109) , ADCY4(196883) , ADCY5(111) , ADCY6(112) , ADCY7(113) , ADCY8(114) , ADCY9(115)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.