Nombre del producto
Milrinone, ≥97% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
InChI key
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4B(5142), PDE5A(8654), PTPRA(5786)
rat ... Pde3a(50678)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milrinone
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?