616431
Tranylcypromine, HCl
A cell-permeable phenylcyclopropylamine that inhibits the monoamine oxidase and histone demethylase activities.
Sinónimos:
Tranylcypromine, HCl, Histone Lysine Demethylase Inhibitor I, LSD Inhibitor V, Monoamine Oxidase Inhibitor I, Parnate, 2-PCPA, TCP, (1R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine, HCl, trans-2-Phenylcyclopropylamine, HCl, BHC110 Inhibitor V, KDM1 Inhibitor V, LSD1 Inhibitor V, LSD2 Inhibitor I, MOA Inhibitor I, Histone Lysine Demethylase Inhibitor I, LSD Inhibitor V, Monoamine Oxidase Inhibitor I, Parnate, 2-PCPA, TCP, (1R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine, HCl, trans-2-Phenylcyclopropylamine, HCl, BHC110 Inhibitor V, LSD2 Inhibitor I, MOA Inhibitor I,
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white to yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1[C@H](C1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
Clave InChI
ZPEFMSTTZXJOTM-RJUBDTSPSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Li, W., et al. 2009. Stem Cells27, 2992.
Karytinos, A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17775.
Hruschka, S., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem.16, 7148.
Schmidt, D.M., and McCafferty, D.G. 2007. Biochemistry46, 4408.
Lee, M.G., et al. 2006. Chem. Biol.13, 563.
Yoshida, S., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 2645.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3