Saltar a
F3917
Forskolina
For use in molecular biology applications
Sinónimos:
7β-Acetoxi-8,13-epoxi-1α,6β,9α-trihidroxilabd-14-en-11-ona, Coleonol, Colforsin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$300.000
25 mg
Fecha estimada de envío17 de agosto de 2026desdePUDAHUEL
$645.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-410-9
Beilstein/REAXYS Number:
1692716
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$300.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Coleus forskohlii
Quality Segment
description
for activation of T cells
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
410.50  g/mol
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble
suitability
suitable for inhibits interleukin 2 (IL-2) production in Jurkat cells
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
General description
La forskolina es un diterpenoide permeable a la célula aislada de Coleus forskohlii.
Biochem/physiol Actions
Diterpenoide permeable a la célula que posee propiedades antihipertensivas, inotropas positivas y de activación de la adenilil ciclasa. Muchos de sus efectos biológicos se deben a su activación de la adenilil ciclasa y el aumento resultante de la concentración de AMPc intracelular. La forskolina afecta a las corrientes de calcio e inhibe la MAP cinasa.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F6886PHL8966493049
Forskolina phyproof® Reference Substance
PHL89664
Forskolina
description
For use in molecular biology applications
description
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
410.50  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Forskolina
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can i prepare 500uM Forskolin (10mg) and where can the prepared solution be stored?
    1 answer
    1. Various solvents, including ethanol, are reported to inhibit forskolin-mediated activation of adenylate cyclase. Dimethyl sulfoxide (DMSO) is the recommended solvent; at a final concentration of 5% or less, little if any inhibition of adenylate cyclase activation will occur. A 50 mM stock solution of forskolin can be prepared by solubilizing 10 mg of forskolin in 488 µL of fresh, high purity, and anhydrous DMSO. After reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. The 50 mM stock solution can be diluted 1:100 in DMSO to achieve a 500 µM working stock solution.
      Helpful?
  2. What is the shelf life of the solid form of forskolin?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. Will residual solvents inhibit forskolin activation of adenylate cyclase?
    1 answer
    1. Various solvents, including ethanol, inhibit the forskolin activation of adenylate cyclase. DMSO is recommended for preparing forskolin solutions, because at concentrations of 5% or less of DMSO, there is little if any inhibition of forskolin activation.
      Helpful?
  4. How should I store a DMSO or ethanol solution of Product F3917, Forskolin?
    1 answer
    1. Forskolin solutions at 5 mg/mL in either ethanol or DMSO have been found to be stable for at least 6 months at room temperature, as determined by HPLC analysis.
      Helpful?
  5. How can I make an aqueous solution of Product F3917, Forskolin?
    1 answer
    1. Forskolin is soluble in water (with 2% ethanol) up to 0.2 mM by first dissolving in ethanol at 5 mg/mL and performing subsequent dilutions in water. Similar results were obtained with DMSO.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.