P7457
Carboxy-terminal FLAG-BAP™ Fusion Protein
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
mol peso
~49 kDa
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Protocolos
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Contenido relacionado
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Tecnologías de expresión de proteínas para varios sistemas de expresión que propician la investigación, la terapéutica y la producción de vacunas.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.