Merck
F7425
Millipore
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Seleccione un Tamaño
0.2 MG
$801.000
$801.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.2 MG
$801.000
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
$801.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
all
concentración
~0.8 mg/mL
técnicas
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DYKDDDDK
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
El anticuerpo policlonal de afinidad anti-FLAG de conejo ANTI-FLAG reconoce el epítopo FLAG situado en las proteínas de fusión FLAG. Este anticuerpo reacciona con los extremos N-terminal, Met-N-terminal, C-terminal de las proteínas de fusión FLAG.
El epítopo FLAG es una proteína de ocho aminoácidos con un sitio de escisión por enterocinasa.[1][2]
Inmunógeno
FLAG; secuencia peptídica DYKDDDDK
Aplicación
El anticuerpo reconoce el epítopo FLAG situado en las proteínas de fusión etiquetadas con FLAG en los extremos N-terminal o C-terminal mediante la aplicación de ensayos de inmunotransferencia por puntos (dot blot), inmunotransferencia[3][4], inmunoprecipitación[3] e inmunocitoquímica.
Conozca más detalles del producto en nuestro portal de la aplicación FLAG®.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El epítopo FLAG desempeña un papel crucial en la purificación mediante inmunoafinidad de las proteínas de fusión.[1]
Forma física
Disolución en disolución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 1 % y acida sódica 15 mM.
Nota de preparación
Purificado mediante cromatografía de afinidad en una columna portadora del péptido inmunizante.
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ryota Sato et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1857-1857 (2019-08-29)
The envelope proteins of influenza A virus, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA), play critical roles in viral entry to host cells and release from the cells, respectively. After protein synthesis, they are transported from the trans-Golgi network (TGN) to the
Martin S Taylor et al.
The Journal of biological chemistry, 288(45), 32211-32228 (2013-09-21)
Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) is a polytopic integral membrane protein required for activation of ghrelin, a secreted metabolism-regulating peptide hormone. Although GOAT is a potential therapeutic target for the treatment of obesity and diabetes and plays a key role in other
Makoto Miyazawa et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19191-19203 (2011-04-12)
The molecular chaperone prefoldin (PFD) is a complex comprised of six different subunits, PFD1-PFD6, and delivers newly synthesized unfolded proteins to cytosolic chaperonin TRiC/CCT to facilitate the folding of proteins. PFD subunits also have functions different from the function of
Ecco Staller et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-21)
ANP32 proteins have been implicated in supporting influenza virus replication, but most of the work to date has focused on the ability of avian Anp32 proteins to overcome restriction of avian influenza polymerases in human cells. Using a CRISPR approach
Dorothee A Vogt et al.
PLoS pathogens, 9(4), e1003302-e1003302 (2013-04-18)
The nonstructural protein NS5A has emerged as a new drug target in antiviral therapies for Hepatitis C Virus (HCV) infection. NS5A is critically involved in viral RNA replication that takes place at newly formed membranes within the endoplasmic reticulum (membranous
Contenido relacionado
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can this AB (F7425) used for mouse 30um thick section. mouse will be perfused with 4% PFA and than cryopreserved. thanks
    1 answer
    1. This product has been recommended for use in immunofluorescence and indirect immunofluorescence at 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK. It has not been tested for use in IHC applications. The end-user will need to optimize the assay. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/207/353/f7425dat-ms.pdf
      In general, antibodies work well on 5-15 uM sections, for 30 uM sections, blocking /permeabilization steps and antibody dilution, the incubation time will need to be optimized by end user. Please see the links below to review an alternative anti-Flag antibody that may be more suitable for this application. Note that this product is a mouse monoclonal antibody:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/747/f1804bul-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f1804
      Helpful?
  2. Is there a recommended isotype control for this antibody?
    1 answer
    1. Any rabbit IgG such as product I5006 would be an appropriate isotype control for this antibody.
      Helpful?
  3. How to get rid of background when using Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit,?
    1 answer
    1. To reduce non-specific background on tissue staining, a small amount of Triton X-100 (Product No. X100 or T8787), can be added to the wash buffers and antibody incubation buffers. Try a Triton X-100 concentration of 0.1% to start. Tween 20 (Product No. P5927) can also be used.
      Helpful?
  4. How much Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, should be used in western blotting and ELISA applications?
    1 answer
    1. For a Western blot from a PAGE run (preferably) under denaturing conditions, a 1:400 dilution of this antibody should be used.  A 1-10 μg/ml concentration should be used when using thie antibody in an ELISA application.
      Helpful?
  5. Is there any references for the use of Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit, in immunohistochemistry or western blotting?
    1 answer
    1. K. Schafer and T. Braun, Monoclonal Anti-FLAG Antibodies React with a New Isoform of Rat Mg++ Dependent Protein Phosphatase. Biochemical and Biophysical Research Communications, 207, 708.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the concentration of Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The concentration is 0.9 mg protein per ml.
      Helpful?
  8. What are the positive controls that can be used with Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The positive controls that can be used are as follows:Amino-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7582Carboxy-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7457Amino-terminal Met-FLAG-BAP fusion protein, Product No. P5975.
      Helpful?
  9. Is Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, a monoclonal or polyclonal?
    1 answer
    1. F7425 is a polyclonal antibody from rabbit.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Nottingham
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Western blotting
    I HAVE USED THIS ANTIBODY ALOT DURING MY RESEARCH. AND IT HAS WORKED PERFECTLY.