P5568
Proteinasa K from Tritirachium album
≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Endopeptidasa K
About This Item
Productos recomendados
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
Quality Level
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL
≥500 units/mL
technique(s)
DNA extraction: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
- to break down cardiac muscle during histopathology studies
- during the digestion of HEK-293 cells
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Physical form
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Protocolos
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.